Merck
AMBH96F1093C
Ambeed, Inc.
3-Amino-6-chloro-4,5-dimethylpyridazine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
157.6
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
6-chloro-4,5-dimethyl-3-pyridazinamine
Inchi Code
1S/C6H8ClN3/c1-3-4(2)6(8)10-9-5(3)7/h1-2H3,(H2,8,10)
InChI key
NYQKWJMDQIXMEE-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/76593-36-7.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)