Merck
AMBH96F10880
Ambeed, Inc.
5-Amino-2-fluorophenol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
127.12
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
5-amino-2-fluorophenol
Inchi Code
1S/C6H6FNO/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,9H,8H2
InChI 密鑰
XQYICHLOAMMXKE-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/100367-48-4.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)