Merck
AMBH9614F98E
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-chloropyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
232.47
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
5-bromo-2-chloropyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine
Inchi Code
1S/C6H3BrClN3/c7-4-1-2-11-5(4)3-9-6(8)10-11/h1-3H
InChI key
AXXQRRWVSIJWNS-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1233143-59-3.html
Synonym
5-bromo-2-chloropyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1233143-59-3.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)