Merck
AMBH9614F163
Ambeed, Inc.
2,5-Difluoroterephthalaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
170.12
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
2,5-difluoroterephthalaldehyde
Inchi Code
1S/C8H4F2O2/c9-7-1-5(3-11)8(10)2-6(7)4-12/h1-4H
InChI key
QIUMSVLKXTWDSN-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/608145-27-3.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)