Merck
AMBH95E1323E
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-3-methoxyphenol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
142.13
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-fluoro-3-methoxyphenol
Inchi Code
1S/C7H7FO2/c1-10-6-4-2-3-5(9)7(6)8/h2-4,9H,1H3
InChI key
HRZRWOBHACTFLF-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/447462-87-5.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)