Merck
AMBH95E08A6B
Ambeed, Inc.
(4-Bromobenzyl)hydrazine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
237.53
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
1-(4-bromobenzyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9BrN2.ClH/c8-7-3-1-6(2-4-7)5-10-9;/h1-4,10H,5,9H2;1H
InChI key
JNYUWAFJQNITFC-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1727-08-8.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)