Merck
AMBH95E081E6
Ambeed, Inc.
1-(2-Methoxyphenyl)propan-2-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
164.2
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
1-(2-methoxyphenyl)acetone
Inchi Code
1S/C10H12O2/c1-8(11)7-9-5-3-4-6-10(9)12-2/h3-6H,7H2,1-2H3
InChI 密鑰
GMBFNZCPZFVKAT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5211-62-1.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/5211-62-1.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)