Merck
AMBH95E08136
Ambeed, Inc.
4-(Phenylamino)benzaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
197.24
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
4-anilinobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C13H11NO/c15-10-11-6-8-13(9-7-11)14-12-4-2-1-3-5-12/h1-10,14H
InChI key
XXWHZIJHYNPASE-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/100727-07-9.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)