Merck
AMBH95E07FDA
Ambeed, Inc.
7-Bromo-3-chloroisoquinoline
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
242.5
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
7-bromo-3-chloroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5BrClN/c10-8-2-1-6-4-9(11)12-5-7(6)3-8/h1-5H
InChI key
GPICPAIKTJPYEE-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1029720-65-7.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)