Merck
AMBH95E07CF1
Ambeed, Inc.
1-Bromo-5-fluoronaphthalene
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
225.06
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
1-bromo-5-fluoronaphthalene
Inchi Code
1S/C10H6BrF/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10(8)12/h1-6H
InChI key
ZYBZDDMAAQTLEV-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or semi-solid or Solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/315-56-0.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)