Merck
AMBH93EDD2DA
Ambeed, Inc.
Ethyl 2,2-Difluoropropionate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
138.11
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
ethyl 2,2-difluoropropanoate
Inchi Code
1S/C5H8F2O2/c1-3-9-4(8)5(2,6)7/h3H2,1-2H3
InChI key
ISVLDAIKRGXNCZ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/28781-85-3.html
象形图
Exclamation markFlame
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/28781-85-3.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)