Merck
AMBH93EDD2AC
Ambeed, Inc.
2-(Tritylthio)ethanamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
319.47
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-(tritylsulfanyl)ethylamine
Inchi Code
1S/C21H21NS/c22-16-17-23-21(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-15H,16-17,22H2
InChI key
XZOWICPSVWHCTC-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1095-85-8.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)