Merck
AMBH93E4C61A
Ambeed, Inc.
5-Phenyloxazolidine-2,4-dione
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
177.16
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
5-phenyl-1,3-oxazolidine-2,4-dione
Inchi Code
1S/C9H7NO3/c11-8-7(13-9(12)10-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,11H,(H,10,12)
InChI key
OUAQKJFQZWGCIF-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5841-63-4.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)