Merck
AMBH93E4C47F
Ambeed, Inc.
2,6-Di-tert-butyl-4-ethylphenol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
234.38
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
2,6-ditert-butyl-4-ethylphenol
Inchi Code
1S/C16H26O/c1-8-11-9-12(15(2,3)4)14(17)13(10-11)16(5,6)7/h9-10,17H,8H2,1-7H3
InChI key
BVUXDWXKPROUDO-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4130-42-1.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)