Merck
AMBH93E4C18F
Ambeed, Inc.
4-Bromo-N,N-diethylbenzamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
256.14
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
4-bromo-N,N-diethylbenzamide
Inchi Code
1S/C11H14BrNO/c1-3-13(4-2)11(14)9-5-7-10(12)8-6-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
LDUPVXSXLZOQAF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5892-99-9.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)