Merck
AMBH93D539FA
Ambeed, Inc.
Ethyl Indane-5-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
190.24
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
ethyl 5-indanecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H14O2/c1-2-14-12(13)11-7-6-9-4-3-5-10(9)8-11/h6-8H,2-5H2,1H3
InChI key
MISHXOQPTHQOTJ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/105640-11-7.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)