Merck
AMBH93D539E3
Ambeed, Inc.
Methyl 2-amino-4,5-dimethylbenzoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
179.22
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
methyl 2-amino-4,5-dimethylbenzoate
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c1-6-4-8(10(12)13-3)9(11)5-7(6)2/h4-5H,11H2,1-3H3
InChI key
OEBNORXUIYOXGB-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/19258-73-2.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)