Merck
AMBH93D53960
Ambeed, Inc.
JNJ-5207852
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
316.49
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
1-{4-[3-(1-piperidinyl)propoxy]benzyl}piperidine
Inchi Code
1S/C20H32N2O/c1-3-12-21(13-4-1)16-7-17-23-20-10-8-19(9-11-20)18-22-14-5-2-6-15-22/h8-11H,1-7,12-18H2
InChI 密鑰
PTKHFRNHJULJKT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/398473-34-2.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)