Merck
AMBH93D53741
Ambeed, Inc.
4-Fluoro-3-isopropoxybenzaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
182.19
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
4-fluoro-3-isopropoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H11FO2/c1-7(2)13-10-5-8(6-12)3-4-9(10)11/h3-7H,1-2H3
InChI key
OYJUUYKZFWNVGB-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1236365-81-3.html
象形图
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)