Merck
AMBH93D53612
Ambeed, Inc.
2-(3-Methyl-3H-diazirin-3-yl)ethyl 4-methylbenzenesulfonate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
254.31
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-(3-methyl-3H-diazirin-3-yl)ethyl 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C11H14N2O3S/c1-9-3-5-10(6-4-9)17(14,15)16-8-7-11(2)12-13-11/h3-6H,7-8H2,1-2H3
InChI key
MZQMGXQUJVZNBT-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/25055-84-9.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)