Merck
AMBH6FD8436F
Ambeed, Inc.
8-Bromo-6-fluorochroman
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
231.06
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
8-bromo-6-fluorochromane
Inchi Code
1S/C9H8BrFO/c10-8-5-7(11)4-6-2-1-3-12-9(6)8/h4-5H,1-3H2
InChI 密鑰
CWHBRNOMRBEAOU-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/746638-33-5.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/746638-33-5.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)