Merck
AMBH6FD84113
Ambeed, Inc.
1-(4-Chlorophenyl)propan-1-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
169.65
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
1-(4-chlorophenyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C9H12ClN/c1-2-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,9H,2,11H2,1H3
InChI 密鑰
JAVXFKQNRRUYMG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/74788-46-8.html
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/74788-46-8.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)