Merck
AMBH6FD7F813
Ambeed, Inc.
4-((1H-Imidazol-1-yl)methyl)benzonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
183.21
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
4-(1H-imidazol-1-ylmethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C11H9N3/c12-7-10-1-3-11(4-2-10)8-14-6-5-13-9-14/h1-6,9H,8H2
InChI key
LUSFCTSUDCCYLQ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/112809-54-8.html
象形图
CorrosionSkull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)