Iupac Name
tert-butyl 2-ethylhydrazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H16N2O2/c1-5-8-9-6(10)11-7(2,3)4/h8H,5H2,1-4H3,(H,9,10)
InChI key
AGBGVIVRTPGQSC-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
Colorless to Yellow Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/476362-41-1.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持