Merck
AMBH6FD7F796
Ambeed, Inc.
2-Chloro-N-(3-methoxyphenyl)acetamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
199.64
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-chloro-N-(3-methoxyphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H10ClNO2/c1-13-8-4-2-3-7(5-8)11-9(12)6-10/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
JJNAIBJFYFWTIA-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17641-08-6.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)