Merck
AMBH6FD7F743
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-oxo-5,6,7,8-tetrahydro-2H-chromene-3-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
222.24
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
ethyl 2-oxo-5,6,7,8-tetrahydro-2H-chromene-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H14O4/c1-2-15-11(13)9-7-8-5-3-4-6-10(8)16-12(9)14/h7H,2-6H2,1H3
InChI 密鑰
PSCJOBZZERBIBG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/66979-47-3.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/66979-47-3.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)