Merck
AMBH6FD7F680
Ambeed, Inc.
2-Chloro-5-methoxybenzonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
167.59
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-chloro-5-methoxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H6ClNO/c1-11-7-2-3-8(9)6(4-7)5-10/h2-4H,1H3
InChI key
XRFLIOTUXVHNIB-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/127667-00-9.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)