Merck
AMBH6FD7F626
Ambeed, Inc.
4-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
224.46
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
4-bromo-3-chloro-2-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C6H4BrClFN/c7-3-1-2-4(10)6(9)5(3)8/h1-2H,10H2
InChI key
WYXZIQDHENNEPU-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/115843-99-7.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)