Merck
AMBH58176A8D
Ambeed, Inc.
1-Methylimidazole-4,5-dicarbonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
132.12
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
1-methyl-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H4N4/c1-10-4-9-5(2-7)6(10)3-8/h4H,1H3
InChI key
SUOVGHDPXJUFME-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/19485-35-9.html
象形图
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)