Merck
AMBH58176A03
Ambeed, Inc.
6-Chloro-3-fluoropyridin-2-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
147.54
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
6-chloro-3-fluoropyridin-2-ol
Inchi Code
1S/C5H3ClFNO/c6-4-2-1-3(7)5(9)8-4/h1-2H,(H,8,9)
InChI 密鑰
OVBUBBZWODRDRD-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1369769-03-8.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1369769-03-8.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)