Merck
AMBH5817697F
Ambeed, Inc.
2-Bromo-1-(pyrimidin-2-yl)ethanone hydrobromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
281.93
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
2-bromo-1-(pyrimidin-2-yl)ethan-1-one hydrobromide
Inchi Code
1S/C6H5BrN2O.BrH/c7-4-5(10)6-8-2-1-3-9-6;/h1-3H,4H2;1H
InChI 密鑰
YLGIMHONOXNWSQ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1588441-02-4.html
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1588441-02-4.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)