Merck
AMBH581768FE
Ambeed, Inc.
4-Chloro-6-(1H-imidazol-1-yl)pyrimidin-5-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
195.61
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
4-chloro-6-(1H-imidazol-1-yl)-5-pyrimidinylamine
Inchi Code
1S/C7H6ClN5/c8-6-5(9)7(12-3-11-6)13-2-1-10-4-13/h1-4H,9H2
InChI key
KOHVFKGNGGRICG-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/882770-78-7.html
象形图
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)