Merck
AMBH58176754
Ambeed, Inc.
2-(Methylsulfonamido)benzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
215.23
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-[(methylsulfonyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H9NO4S/c1-14(12,13)9-7-5-3-2-4-6(7)8(10)11/h2-5,9H,1H3,(H,10,11)
InChI key
VESLFCBOKMWCRG-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/162787-61-3.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)