Merck
AMBH580645AA
Ambeed, Inc.
1-Benzyl-4-(dimethylamino)piperidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
218.34
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
1-benzyl-N,N-dimethyl-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C14H22N2/c1-15(2)14-8-10-16(11-9-14)12-13-6-4-3-5-7-13/h3-7,14H,8-12H2,1-2H3
InChI key
OBVYWDMYARWZRA-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/64168-08-7.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)