Merck
AMBH58064540
Ambeed, Inc.
4-(Hydroxymethyl)picolinonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
134.14
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
4-(hydroxymethyl)-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C7H6N2O/c8-4-7-3-6(5-10)1-2-9-7/h1-3,10H,5H2
InChI key
ZJSSDJCFSASGNQ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/71935-32-5.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)