Merck
AMBH580643BD
Ambeed, Inc.
6-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
218
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
6-bromo-2,3-difluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H2BrF2N/c8-5-1-2-6(9)7(10)4(5)3-11/h1-2H
InChI key
OIZRRRZYESNUND-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1207875-87-3.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)