Merck
AMBH47A954EB
Ambeed, Inc.
2,5-Diaminoterephthalonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
158.16
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
2,5-diaminoterephthalonitrile
Inchi Code
1S/C8H6N4/c9-3-5-1-7(11)6(4-10)2-8(5)12/h1-2H,11-12H2
InChI key
DJVJDQRJKTVAEU-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/75636-88-3.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)