Merck
AMBH324ABAC1
Ambeed, Inc.
4-(5-Fluoro-2-nitrophenyl)morpholine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
226.21
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
4-(5-fluoro-2-nitrophenyl)morpholine
Inchi Code
1S/C10H11FN2O3/c11-8-1-2-9(13(14)15)10(7-8)12-3-5-16-6-4-12/h1-2,7H,3-6H2
InChI key
WGIOZRONRHUWEM-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/536977-34-1.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)