Merck
AMBH324AB6F0
Ambeed, Inc.
1-Butyl-1H-pyrazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
124.19
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
1-butyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C7H12N2/c1-2-3-6-9-7-4-5-8-9/h4-5,7H,2-3,6H2,1H3
InChI key
FMPJPCHSXGNEMD-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/52096-24-9.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)