Merck
AMBH3155FA7C
Ambeed, Inc.
1,2-Bis(perbromophenyl)ethane
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
971.23
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
1,2,3,4,5-pentabromo-6-[2-(2,3,4,5,6-pentabromophenyl)ethyl]benzene
Inchi Code
1S/C14H4Br10/c15-5-3(6(16)10(20)13(23)9(5)19)1-2-4-7(17)11(21)14(24)12(22)8(4)18/h1-2H2
InChI key
BZQKBFHEWDPQHD-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/84852-53-9.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)