Merck
AMBH3155F9F5
Ambeed, Inc.
3-Amino-5-methoxyphenol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
139.15
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
3-amino-5-methoxyphenol
Inchi Code
1S/C7H9NO2/c1-10-7-3-5(8)2-6(9)4-7/h2-4,9H,8H2,1H3
InChI key
ILTCFIIXWWUIPC-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/162155-27-3.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)