Merck
AMBH303C6697
Ambeed, Inc.
4-(Chloromethyl)benzaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
154.6
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
4-(chloromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H7ClO/c9-5-7-1-3-8(6-10)4-2-7/h1-4,6H,5H2
InChI 密鑰
FNIFQOISPAAFQF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/73291-09-5.html
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)