Merck
AMBH303C662A
Ambeed, Inc.
5-Nitrophthalazine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
175.15
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
5-nitrophthalazine
Inchi Code
1S/C8H5N3O2/c12-11(13)8-3-1-2-6-4-9-10-5-7(6)8/h1-5H
InChI key
NWASGBYNFZVASN-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89898-86-2.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/89898-86-2.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)