Merck
AMBH303C63F4
Ambeed, Inc.
2-Amino-4-methylnicotinonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
133.15
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-amino-4-methylnicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H7N3/c1-5-2-3-10-7(9)6(5)4-8/h2-3H,1H3,(H2,9,10)
InChI key
CHFXOUQUTBGLJY-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/71493-76-0.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)