Merck
AMBH303C63CE
Ambeed, Inc.
3-Chloro-N-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
210.59
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
3-chloro-N-methyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C7H6ClF3N2/c1-12-6-5(8)2-4(3-13-6)7(9,10)11/h2-3H,1H3,(H,12,13)
InChI key
XWCGPHUZEGMFAI-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to White to Yellow Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89810-01-5.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)