Merck
AMBH303C60BF
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-cyanobutanoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
141.17
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
ethyl 2-cyanobutanoate
Inchi Code
1S/C7H11NO2/c1-3-6(5-8)7(9)10-4-2/h6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
FCISHUHNFYJJDU-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1619-58-5.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)