Merck
AMBH303C4D08
Ambeed, Inc.
(3-Bromothiophen-2-yl)methanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
193.06
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
(3-bromo-2-thienyl)methanol
Inchi Code
1S/C5H5BrOS/c6-4-1-2-8-5(4)3-7/h1-2,7H,3H2
InChI 密鑰
IXULCOYQSDIBFO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/70260-17-2.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/70260-17-2.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)