Merck
AMBH303C492A
Ambeed, Inc.
2-Iodo-6-methylpyridin-3-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
234.04
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-iodo-6-methyl-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H7IN2/c1-4-2-3-5(8)6(7)9-4/h2-3H,8H2,1H3
InChI key
OIBYNWSTLSCBDU-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1211596-30-3.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)