Merck
AMBH2D702719
Ambeed, Inc.
5-Amino-1-methylpyrazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
97.12
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
1-methyl-1H-pyrazol-5-ylamine
Inchi Code
1S/C4H7N3/c1-7-4(5)2-3-6-7/h2-3H,5H2,1H3
InChI key
JESRNIJXVIFVOV-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1192-21-8.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)