Merck
AMBH2D7025C3
Ambeed, Inc.
Methyl 4-(5-formylfuran-2-yl)benzoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
230.22
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
methyl 4-(5-formyl-2-furyl)benzoate
Inchi Code
1S/C13H10O4/c1-16-13(15)10-4-2-9(3-5-10)12-7-6-11(8-14)17-12/h2-8H,1H3
InChI key
JHCPIIVQUDGETN-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/53355-29-6.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)